Learn More
Azufre en solución estándar de petróleo crudo, Specpure™, 50.000 μg/g (5,00%), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfur in Crude Oil standard solution |
| Nombre de nota | 50,000μg/g (5.00%) |
| Olor | Unpleasant |
| Temperatura de inflamación | 25°C (77°F) |
| Forma física | Líquido |
| Número MDL | MFCD00197838 |
| Número UN | UN1267 |
| Color | Negra |
| Cantidad | 100 mL |
| Grado | Specpure |