Learn More
Material de referencia con certificación para azufre, certificación UKAS ISO 17025 e ISO 17034, azufre en aceite mineral pesado, 0,0100 % (100 ppm), 100 ml, Paragon Scientific™
Código de producto. 16030242
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
16030242 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 16030242 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor HMSU05
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Adecuado para la calibración, verificación o para su uso en procedimientos de control de calidad utilizados para analizar el contenido de azufre en productos petrolíferos, con un contenido de azufre que oscila entre 0 (en blanco) y el 5,0000 % (50000 ppm) para cada material.
  • Certificado en estricta conformidad con las normas ISO 17025 e ISO 17034 con arreglo a nuestra acreditación UKAS.
  • El más alto nivel de garantía de acreditación, que proporciona los datos certificados más creíbles de que se dispone en todo el mundo.
  • Adecuado, entre otros, para los métodos de prueba y protocolo reconocidos internacionalmente: ASTM D2622, ASTM D4294, ASTM D5453, ASTM D7039, IP 336, IP 496, IP 497.
  • La plena trazabilidad con arreglo a las normas internacionales y los bajos niveles de incertidumbre permiten lograr la máxima precisión de los datos.
  • Suministrado en un volumen de 100 mL, en un envase de vidrio a prueba de manipulaciones, que garantiza la integridad de la muestra.
  • Fabricado en el Reino Unido.
  • 12 meses de vida útil.
Especificaciones
Cantidad 100 mL
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.