Learn More
Sulfuro, 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Punto de ebullición | 445.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Sulfur |
| Punto de fusión | 114.0°C |
| Nombre de nota | 99.999% |
| Color | Amarillo |
| Forma física | Piezas (piezas de 12 mm y más pequeñas) |
| Cantidad | 10 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.999% |
| Fieser | 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297 |
| Temperatura de inflamación | 168°C |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Sulphur
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphur