Learn More
Azufre, 99,5 %, sublimado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-221789 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10400101 25 g Frasco de plástico 25 g
10740711 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
2 options
Código de producto. 10400101
Marca: Thermo Scientific Acros 201250250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7704-34-9
Fórmula molecular S
Peso molecular (g/mol) 32.06
Número MDL MFCD00085316
Clave InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Nombre IUPAC azufre
SMILES [S]
Especificaciones
Punto de ebullición 445.0°C
Nombre del producto químico o material Sulfur
Punto de fusión 114.0°C
Nombre de nota 99.5%
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min
Fieser 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297
Temperatura de inflamación 168°C
Índice Merck 15, 9099
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether, soluble in carbon disulfide, benzene, (about 2.4%, at 30°C, much more at higher temps.),toluene,, acetone (2.65% at 25°C), chloroform (1.5% at 18°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.05
Porcentaje de pureza 99.5%
Envase Frasco de plástico
Densidad 2.36
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfur
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.