Learn More
Sulfur @ 10 μg/g, from Polysulfide Oil
Código de producto. 30328676
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Código de producto. Cantidad
30328676 500 mL
1 options
Código de producto. 30328676
Marca: VHG Labs VHGPSDSL10500
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur
CAS 7704-34-9
Nombres de analitos o componentes Sulfur
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular S
Concentración 10 μg/g
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J
Fórmula InChI InChI=1 S/S
Tipo de solución Single Solution
SMILES [S]
Elemento S
Nombre IUPAC sulfur
Solvent or Matrix #2 Diesel Fuel
Industry Type Industrial QC
Peso molecular (g/mol) 32.065
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 31.972