Learn More
Thermo Scientific™ SulfoLink™ Immobilization Kit for Proteins, 2 mL
Código de producto. p-7184479 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Kit de 1 columna
Kit de 5 columna
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10423805 Kit de 1 columna 1 set
10678884 Kit de 5 columna 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10423805 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20325
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Inmovilice covalentemente los péptidos cisteína o proteínas (ligandos sulfhidrilo) para la purificación por afinidad utilizando partículas y columnas de agarosa activadas con yodoacetil.
La resina de acoplamiento Thermo Scientific™ SulfoLink es yodoacetil activado para la inmovilización covalente de péptidos o proteínas que contienen sulfhidrilo para purificación por afinidad.
La resina de acoplamiento SulfoLink es agarosa granulada al 6%, entrecruzada y porosa que ha sido activada con grupos iodoacetil. Cuando se incuban con una solución de péptidos o proteínas conteniendo residuos de cisteína reducida, los grupos iodoacetil reaccionan específica y eficientemente con los sulfhidrilos (-SH) expuestos para formar uniones de tioéter covalentes e irreversibles que acoplan el péptido o la proteína a la resina de forma permanente. El resultado es una resina de afinidad hecha a medida para la purificación de anticuerpos, antígenos y otras moléculas de interés.
Los kits de inmovilización SulfoLink completos están disponibles para péptidos y proteínas. Cada kit contiene todos los reactivos necesarios para preparar la muestra de péptidos o proteínas correspondiente y cinco columnas con 2 ml de resina SulfoLink cada una; se pueden utilizar en formato de flujo por gravedad o de centrífuga para reacciones de acoplamiento eficaces y múltiples ciclos de purificación por afinidad. También hay disponible un kit de prueba de una columna para utilizar con péptidos o proteínas, además de la posibilidad de adquirir por separado la resina de acoplamiento SulfoLink.
Características destacadas:
  • Conjugación específica a través de grupos sulfhidrilo (-SH): los grupos de yodoacetil reaccionan específicamente con sulfhidrilos para formar enlaces de tioéter irreversibles
  • Kits separados optimizados para péptidos o proteínas: los kits incluyen reactivos optimizados para la preparación de muestras de péptidos o proteínas para una inmovilización eficaz
  • Rápido: las columnas de centrifugación aumentan la velocidad del protocolo; preparan y acoplan muestras en periodos de 2 horas (péptidos) a 3,5 horas (proteínas)
  • Condiciones de acoplamiento flexibles: utilizan tampones acuosos de pH 7,5 a 9,0, disolvente orgánico (por ejemplo, DMSO al 20 %) o desnaturalizante (guanidina·HCl), según sea necesario para la solubilidad de proteínas o péptidos durante la reacción de acoplamiento
  • Instrucciones fáciles de seguir: protocolos optimizados para la preparación de muestras, la inmovilización y la purificación por afinidad
  • Alta capacidad: inmoviliza de 1 a 2 mg de péptido o de 2 a 20 mg de proteína por columna de 2 ml de resina de acoplamiento SulfoLink
Incluye:
Cada kit contiene columnas de resina SulfoLink (2 ml), reactivos de preparación de péptidos o proteínas (por ejemplo, agente reductor), tampón de acoplamiento, solución de lavado, solución de L-cisteína (para enfriamiento) y columnas de desalado (kit de proteínas solamente)
Recomendada para:
Inmovilizar péptidos que tengan residuos de cisteína terminal para purificar anticuerpos generados contra inmunógenos de péptidos preparados por una conjugación de maleimida; Inmovilizar anticuerpos de forma orientada a través de una región sulfhidrilos bisagra para garantizar que la purificación por afinidad de antígenos no se va a impedir estéricamente en los sitios de unión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 mL
Contenido y almacenamiento Suficiente para: Inmovilización de 1 mg de péptido o 10 mg de proteína por columna
• Columna SulfoLink, 2 ml, 1 columna
•Tampón de preparación SulfoLink, 7,5 ml
•Tampón de acoplamiento SulfoLink, 120 ml
•Solución de lavado, 25 ml
• Pack PBS (hace 500 ml), 1 paquete
•2-Mercaptoetilamina·HCl, 6 mg
• Solución TCEP Bond-Breaker, pH neutro, 0,5 ml
• L-cisteína·HCl, 100 mg
• Columna de desalado por centrifugación Zeba, 5 ml, 1 columna
• Accesorios de columna
Tras su recepción, almacenar los componentes a 4 °C protegidos de la luz.
Línea de productos SulfoLink
Cantidad Kit de 1 columna
Tipo Kit de inmovilización
Fase estacionaria Haloacetil
Suficiente para De 1 a 20 mg de péptido o proteína por columna
Formato Columna de centrifugación
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa