Learn More
Thermo Scientific™ SulfoLink™ Immobilization Kit for Proteins, 2 mL
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La resina de acoplamiento Thermo Scientific™ SulfoLink es yodoacetil activado para la inmovilización covalente de péptidos o proteínas que contienen sulfhidrilo para purificación por afinidad.
Los kits de inmovilización SulfoLink completos están disponibles para péptidos y proteínas. Cada kit contiene todos los reactivos necesarios para preparar la muestra de péptidos o proteínas correspondiente y cinco columnas con 2 ml de resina SulfoLink cada una; se pueden utilizar en formato de flujo por gravedad o de centrífuga para reacciones de acoplamiento eficaces y múltiples ciclos de purificación por afinidad. También hay disponible un kit de prueba de una columna para utilizar con péptidos o proteínas, además de la posibilidad de adquirir por separado la resina de acoplamiento SulfoLink.
Características destacadas:
Conjugación específica a través de grupos sulfhidrilo (-SH): los grupos de yodoacetil reaccionan específicamente con sulfhidrilos para formar enlaces de tioéter irreversibles
Kits separados optimizados para péptidos o proteínas: los kits incluyen reactivos optimizados para la preparación de muestras de péptidos o proteínas para una inmovilización eficaz
Rápido: las columnas de centrifugación aumentan la velocidad del protocolo; preparan y acoplan muestras en periodos de 2 horas (péptidos) a 3,5 horas (proteínas)
Condiciones de acoplamiento flexibles: utilizan tampones acuosos de pH 7,5 a 9,0, disolvente orgánico (por ejemplo, DMSO al 20 %) o desnaturalizante (guanidina·HCl), según sea necesario para la solubilidad de proteínas o péptidos durante la reacción de acoplamiento
Instrucciones fáciles de seguir: protocolos optimizados para la preparación de muestras, la inmovilización y la purificación por afinidad
Alta capacidad: inmoviliza de 1 a 2 mg de péptido o de 2 a 20 mg de proteína por columna de 2 ml de resina de acoplamiento SulfoLink
Incluye:
Cada kit contiene columnas de resina SulfoLink (2 ml), reactivos de preparación de péptidos o proteínas (por ejemplo, agente reductor), tampón de acoplamiento, solución de lavado, solución de L-cisteína (para enfriamiento) y columnas de desalado (kit de proteínas solamente)
Recomendada para:
Inmovilizar péptidos que tengan residuos de cisteína terminal para purificar anticuerpos generados contra inmunógenos de péptidos preparados por una conjugación de maleimida; Inmovilizar anticuerpos de forma orientada a través de una región sulfhidrilos bisagra para garantizar que la purificación por afinidad de antígenos no se va a impedir estéricamente en los sitios de unión
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: Inmovilización de 1 mg de péptido o 10 mg de proteína por columna • Columna SulfoLink, 2 ml, 1 columna •Tampón de preparación SulfoLink, 7,5 ml •Tampón de acoplamiento SulfoLink, 120 ml •Solución de lavado, 25 ml • Pack PBS (hace 500 ml), 1 paquete •2-Mercaptoetilamina·HCl, 6 mg • Solución TCEP Bond-Breaker, pH neutro, 0,5 ml • L-cisteína·HCl, 100 mg • Columna de desalado por centrifugación Zeba, 5 ml, 1 columna • Accesorios de columna Tras su recepción, almacenar los componentes a 4 °C protegidos de la luz. |
| Línea de productos | SulfoLink |
| Cantidad | Kit de 1 columna |
| Tipo | Kit de inmovilización |
| Fase estacionaria | Haloacetil |
| Suficiente para | De 1 a 20 mg de péptido o proteína por columna |
| Formato | Columna de centrifugación |
| Tipo de columna | Afinidad, resina de agarosa |