Learn More
Thermo Scientific™ SulfoLink™ Immobilization Kit for Peptides, 2 mL
Código de producto. 10710825 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Kit de 5 columna
Tamaño de la unidad:
1 set
10710825 Kit de 5 columna 1 set
1 options
Código de producto. 10710825 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 44999
Inmovilice covalentemente los péptidos cisteína o proteínas (ligandos sulfhidrilo) para la purificación por afinidad utilizando partículas y columnas de agarosa activadas con yodoacetil.
La resina de acoplamiento Thermo Scientific™ SulfoLink es yodoacetil activado para la inmovilización covalente de péptidos o proteínas que contienen sulfhidrilo para purificación por afinidad.
La resina de acoplamiento SulfoLink es agarosa granulada al 6%, entrecruzada y porosa que ha sido activada con grupos iodoacetil. Cuando se incuban con una solución de péptidos o proteínas conteniendo residuos de cisteína reducida, los grupos iodoacetil reaccionan específica y eficientemente con los sulfhidrilos (-SH) expuestos para formar uniones de tioéter covalentes e irreversibles que acoplan el péptido o la proteína a la resina de forma permanente. El resultado es una resina de afinidad hecha a medida para la purificación de anticuerpos, antígenos y otras moléculas de interés.
Los kits de inmovilización SulfoLink completos están disponibles para péptidos y proteínas. Cada kit contiene todos los reactivos necesarios para preparar la muestra de péptidos o proteínas correspondiente y cinco columnas con 2 ml de resina SulfoLink cada una; se pueden utilizar en formato de flujo por gravedad o de centrífuga para reacciones de acoplamiento eficaces y múltiples ciclos de purificación por afinidad. También hay disponible un kit de prueba de una columna para utilizar con péptidos o proteínas, además de la posibilidad de adquirir por separado la resina de acoplamiento SulfoLink.
Características destacadas:
  • Conjugación específica a través de grupos sulfhidrilo (-SH): los grupos de yodoacetil reaccionan específicamente con sulfhidrilos para formar enlaces de tioéter irreversibles
  • Kits separados optimizados para péptidos o proteínas: los kits incluyen reactivos optimizados para la preparación de muestras de péptidos o proteínas para una inmovilización eficaz
  • Rápido: las columnas de centrifugación aumentan la velocidad del protocolo; preparan y acoplan muestras en periodos de 2 horas (péptidos) a 3,5 horas (proteínas)
  • Condiciones de acoplamiento flexibles: utilizan tampones acuosos de pH 7,5 a 9,0, disolvente orgánico (por ejemplo, DMSO al 20 %) o desnaturalizante (guanidina·HCl), según sea necesario para la solubilidad de proteínas o péptidos durante la reacción de acoplamiento
  • Instrucciones fáciles de seguir: protocolos optimizados para la preparación de muestras, la inmovilización y la purificación por afinidad
  • Alta capacidad: inmoviliza de 1 a 2 mg de péptido o de 2 a 20 mg de proteína por columna de 2 ml de resina de acoplamiento SulfoLink
Incluye:
Cada kit contiene columnas de resina SulfoLink (2 ml), reactivos de preparación de péptidos o proteínas (por ejemplo, agente reductor), tampón de acoplamiento, solución de lavado, solución de L-cisteína (para enfriamiento) y columnas de desalado (kit de proteínas solamente)
Recomendada para:
Inmovilizar péptidos que tengan residuos de cisteína terminal para purificar anticuerpos generados contra inmunógenos de péptidos preparados por una conjugación de maleimida; Inmovilizar anticuerpos de forma orientada a través de una región sulfhidrilos bisagra para garantizar que la purificación por afinidad de antígenos no se va a impedir estéricamente en los sitios de unión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 mL
Contenido y almacenamiento Suficiente para: Inmovilización de 0,1 a 1 mg de péptido con grupos sulfhidrilo por columna
• Columnas SulfoLink, 2 ml, cinco columnas
• Tampón de acoplamiento SulfoLink, 120 ml
• Solución de lavado, 120 ml
• Paquete PBS (hace 500 ml), un paquete
• Solución de Bond-Breaker TCEP, pH neutro, 0,5 ml
• L-cisteína · HCl, 100 mg
• Accesorios para columna
Almacenar a 4 °C protegido de la luz.
Línea de productos SulfoLink
Cantidad Kit de 5 columna
Tipo Kit de inmovilización
Fase estacionaria Haloacetil
Suficiente para De 1 a 2 mg de péptido con grupos sulfhidrilo por columna
Formato Columna de centrifugación
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa
compliance-icons
Nombre del producto
  • SulfoLink Immobilization Kit for Peptides, 2 mL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: L-Cysteine, hydrochloride, hydrate