Learn More
Sulfisoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4813671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11936871
Marca: Thermo Scientific Acros 439670250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-69-5
Fórmula molecular C11H13N3O3S
Peso molecular (g/mol) 267.3
Clave InChI NHUHCSRWZMLRLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfisoxazole, sulfafurazole, sulphafurazole, sulfisoxazol, sulfafurazol, sulfaisoxazole, sulfofurazole, sulfisoxasole, sulphaisoxazole, sulfadimethylisoxazole
PubChem CID 5344
ChEBI CHEBI:102484
Nombre IUPAC 4-amino-N-(3,4-dimetil-1,2-oxazol-5-il)bencenosulfonamida
SMILES CC1=C(ON=C1C)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfisoxazole
Punto de fusión 194°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,9082
Información de solubilidad Solubility in water: 0.13mg/mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.3
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfisoxazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2