Learn More
Sulfatiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080962
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469592 100 g 100 g
11479592 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469592 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10727.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72-14-0 | C9H9N3O2S2 | 255.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El sulfatiazol es un medicamento tópico antimicrobiano de acción corta. Bloquea la síntesis de ácido dihidrofólico inhibiendo la enzima dihidropteroato sintasa e inhibe la síntesis de ácido fólico en procariotas. Actuará contra bacterias grampositivas, gramnegativas y Chlamydia. También se utiliza como un agente antimicrobiano oral y tópico común.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua, dimetilsulfóxido deuterado y etanol. Soluble en acetona, ácidos minerales diluidos, solución de hidróxido de potasio, solución de hidróxido de sodio, agua de amoníaco, dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72-14-0
Fórmula molecular C9H9N3O2S2
Peso molecular (g/mol) 255.31
Número MDL MFCD00005319
Clave InChI JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfathiazole, sulphathiazole, sulfathiazol, sulfanilamidothiazole, 2-sulfanilamidothiazole, norsulfazole, thiazamide, 2-sulfonamidothiazole, norsulfasol, neostrepsan
PubChem CID 5340
ChEBI CHEBI:9337
Nombre IUPAC 4-amino-N-(1,3-tiazol-2-il)bencenosulfonamida
SMILES NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC1=NC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfathiazole
Punto de fusión 200°C to 203°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,8943
Información de solubilidad Slightly soluble in water,deuterated dimethyl sulfoxide and ethanol. Soluble in acetone,dilute mineral acids,potassium hydroxide solution,sodium hydroxide solution,ammonia water,dimethyl sulphoxide and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.32
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfathiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-amino-N-2-thiazolylbenzenesulfonamide