Learn More
WTW™ Kits de pruebas de sulfato
Descripción
- Kit de pruebas fotométricas para la medición de amonio NH4
- Gran variedad de instrumentos para la medición de amonio (NH4) CombiCheck
- Kit de pruebas de celdas de amonio (NH4) CombiCheck
- Se utiliza con fotómetros PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, Photoflex
- Para aguas subterráneas, materiales de construcción, suelos
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Oxidación de ácido cromosulfúrico |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aguas subterráneas, materiales de construcción, suelos |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetros PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral |
| Incluye | Certificados |
| Nº de pruebas | 32 |
| temp | De 100 a 1000 g/l |
| Suficiente para | 25 pruebas |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Kit de pruebas de celdas COD para demanda química de oxígeno O2 CombiCheck |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- test en cubetas sulfatos método
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: barium chloride dihydrate