Learn More
Molecular Probes™ Sulfate Latex Beads, 8% w/v, 0.1 μm
Código de producto. 11560686
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
11560686 15 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11560686 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor S37204
Gránulos de látex de sulfato, 8 % p/v, 0,1 μm
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Debido a la forma en que las cadenas de poliestireno se organizan en el gránulo, la superficie es de carácter muy hidrófobo, lo que hace que estos materiales sean ideales para la absorción de materiales como las proteínas.
Estas microesferas de látex de sulfato están estabilizadas con cargas de sulfato. En algunos casos, los grupos hidroxilos y carboxilos también están presentes en pequeñas cantidades ligadas a las cadenas de polímeros. La pKa del grupo sulfato es < 2, por lo que las partículas no son estables en medios ácidos. Las suspensiones de las partículas son estables hasta casi concentraciones de electrolitos univalentes de 0,30 M y por lo tanto pueden usarse en medios de fuerza iónica fisiológica. Sin embargo, son partículas hidrófobas y se someterán a la agregación en presencia de bajas concentraciones de cationes divalentes o trivalentes a menos que se estabilicen mediante un revestimiento hidrófilo. El látex de sulfato es adecuado para la calibración de equipos de análisis de tamaño de partículas y también es adecuado para su uso en sistemas de pruebas de diagnóstico que dependen de la adsorción física de antígenos o anticuerpos.
Las microesferas están disponibles en muchos tamaños y funcionalidades de superficie
  • 25 tamaños entre los que elegir: de 0,02 a 16 micrones
  • 20 superficies diferentes: para una conjugación lista para prácticamente cualquier material
  • Sin surfactante: ultralimpio
  • Diversas cantidades: cantidades desde mililitros a 500 litros
    Aplicaciones principales de las microesferas
  • Calibración del instrumento (citometría de flujo, microscopia, HTS, HCS)
  • Análisis de flujo (microfluídicos, flujo sanguíneo, flujo de agua y flujo de aire)
  • Trazadores de biología celular (diferenciación celular y rastreo celular)
  • Inmunoensayos (pruebas de aglutinación, ELISA, captura de partículas y reactivos de contraste)
    Obtenga más información
    Lea una descripción técnica general de las microesferas y descubra los gránulos de alta actividad, gránulos superactivos, gránulos especiales y revise los protocolos de acoplamiento de gránulos en la página de aplicaciones de gránulos de látex sin surfactantes IDC.
    Creamos un producto de microesferas a medida para usted
    Si no ve la microesfera que está buscando en nuestra lista de existencias, fabricaremos una microesfera personalizada para usted. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
    Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8° C).
    Material Poliestireno
    Tipo de producto Microesferas de látex de gran actividad
    Línea de productos IDC
    Cantidad 15 mL
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Modificación de la superficie Sulfato
    Diámetro (métrico) 0,1 μm