Learn More
Sulfametazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-194284 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10695082 25 g Frasco de vidrio 25 g
10104460 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10695082
Marca: Thermo Scientific Acros 199300250
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-68-1
Fórmula molecular C12H14N4O2S
Peso molecular (g/mol) 278.33
Número MDL MFCD00006066
Clave InChI ASWVTGNCAZCNNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfamethazine, sulfadimidine, sulfadimethyldiazine, sulfamezathine, sulfadimerazine, sulphamethazine, sulphamezathine, sulfadimezine, sulphadimidine, sulfadimesin
PubChem CID 5327
ChEBI CHEBI:102265
Nombre IUPAC 4-amino-N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)bencenosulfonamida
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamethazine
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 197.0°C to 200.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 9047
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.32
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino