missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfadimetoxina, Thermo Scientific™

Código de producto. 17700679 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
17700679 100 g 100 g
17780669 5 g 5 g
17790669 25 g 25 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17700679

Marca: Thermo Scientific Acros 469761000

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sulfadimethoxine
Tipo Sulfadimethoxine
Forma física Crystalline Powder
CAS 122-11-2
Punto de fusión 195°C to 203°C
Espectro infrarrojo Conforms
Pérdida por secado ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Envase Frasco de vidrio
Color De crema a blanco
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C12 H14 N4 O4 S
Línea de productos Life science
Número MDL 00057345
Condiciones de envío No special requirements
Peso molecular (g/mol) 310.33
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.