Learn More
Sulfacloropiridazina sódica, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7077711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15502333
Marca: Thermo Scientific Acros 458060010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 23282-55-5
Fórmula molecular C10H8ClN4NaO2S
Peso molecular (g/mol) 306.7
Clave InChI GHQJXOBLWKFNAD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87077948
Nombre IUPAC 4-amino-N-(6-cloropiridazin-3-il)bencenosulfonamida; sodio
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)NC2=NN=C(C=C2)Cl.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfachloropyridazine sodium
Punto de fusión 262.0°C to 270.0°C
Pérdida por secado 2% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.7
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulphachloropyridazine sodium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium N-(6-chloropyridazin-3-yl)sulphanilamidate