Learn More
Invitrogen™ SULF1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15684815
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15684815 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15684815
Marca: Invitrogen™ PA550890
Rabbit Polyclonal Antibody
The antibody detects endogenous levels of total SULF1 protein.
Heparan sulfate proteoglycans act as coreceptors for numerous heparin-binding growth factors and cytokines and are involved in cell signaling. Heparan sulfate 6-O-endosulfatases, such as SULF1, selectively remove 6-O-sulfate groups from heparan sulfate. This activity modulates the effects of heparan sulfate by altering binding sites for signaling molecules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SULF1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica SULF1
N.º de referencia del gen Q8IWU6
Alias de gen AI467640; AW121680; extracellular sulfatase Sulf-1; FLJ30905; FLJ38022; FLJ41750; hSulf-1; Kiaa1077; mKIAA1077; mSulf-1; RSulfFP1; Sulf1; SULF-1; sulfatase 1; sulfatase FP
Símbolos de los genes SULF1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to a region derived from internal residues of human sulfatase 1.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23213
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG