Learn More
Sulbutiamine, MedChemExpress
Código de producto. 16492389
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
16492389 1 g 1 g
16431158 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 16492389
Marca: Medchem Express HYB2229
MedChemExpress Sulbutiamine is a synthetic analogue of vitamin B1 used for the treatment of asthenia.
Sulbutiamine is a synthetic analogue of vitamin B1 used for the treatment of asthenia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulbutiamine
CAS 3286-46-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H46N8O6S2
Cantidad 1 g
Sinónimo Bisibuthiamine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 75 mg/mL (106.70 mM)
SMILES C/C(N(C=O)CC1=CN=C(C)N=C1N)=C(CCOC(C(C)C)=O)/SS/C(CCOC(C(C)C)=O)=C(C)\N(C=O)CC2=CN=C(C)N=C2N
Peso molecular (g/mol) 702.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 702.89
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation