missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulbutiamine, MedChemExpress

Código de producto. p-200099205
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16492389 1 g 1 g
16431158 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16492389 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2229

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Sulbutiamine is a synthetic analogue of vitamin B1 used for the treatment of asthenia.

Sulbutiamine is a synthetic analogue of vitamin B1 used for the treatment of asthenia.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sulbutiamine
CAS 3286-46-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H46N8O6S2
Cantidad 1 g
Sinónimo Bisibuthiamine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 75 mg/mL (106.70 mM)
SMILES C/C(N(C=O)CC1=CN=C(C)N=C1N)=C(CCOC(C(C)C)=O)/SS/C(CCOC(C(C)C)=O)=C(C)\N(C=O)CC2=CN=C(C)N=C2N
Peso molecular (g/mol) 702.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 702.89
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.