Learn More
Sugammadex sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16461366
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16461366 200 mg 200 miligramos
16488076 100 mg 100 miligramos
16458338 10 mg 10 miligramos
16414227 50 mg 50 miligramos
16412006 500 mg 500 miligramos
5 options
Código de producto. 16461366
Marca: Medchem Express HYB0079
MedChemExpress Sugammadex sodium is a synthetic γ-cyclodextrin derivative, and acts as a reversal agent for neuromuscular block. Sugammadex sodium shows nephroprotective effect in ischemia-reperfusion injury.
Sugammadex sodium is a synthetic γ-cyclodextrin derivative, and acts as a reversal agent for neuromuscular block. Sugammadex sodium shows nephroprotective effect in ischemia-reperfusion injury.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sugammadex sodium
Forma física Solid
CAS 343306-79-6
Color Blanco
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C72H104Na8O48S8
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Org25969
Información de solubilidad H2O : ≥ 34 mg/mL (15.61 mM)
SMILES O=C(O[Na])CCSC[C@@H]1OC(O[C@@H]2[C@H]([C@H](O)C(O[C@H]3[C@H](CSCCC(O[Na])=O)OC(O[C@H]4[C@H](CSCCC(O[Na])=O)OC5[C@@H](O)[C@@H]4O)[C@@H](O)[C@@H]3O)O[C@H]2CSCCC(O[Na])=O)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1OC(O[C@@H](CSCCC(O[Na])=O)[C@H](OC6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OC7[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OC8[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O5)[C@H](CSCCC(O[Na])=O)O8)[C@H](CSCCC(O[Na])=O)O7)[C@H](CSCCC(O[Na])=O)O6)[C@H]9O)[C@H]9O
Peso molecular (g/mol) 2178.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 2178.01
Porcentaje de pureza 98.0%