missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SUFU Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11367513
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11367513 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11367513

Marca: Invitrogen™ PA519555

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with rat, chicken and dog based on sequence homology.

The Hedgehog signaling pathway plays an important role in early human development. The pathway is a signaling cascade that plays a role in pattern formation and cellular proliferation during development. This gene encodes a negative regulator of the hedgehog signaling pathway. Defects in this gene are a cause of medulloblastoma. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SUFU
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica SUFU
N.º de referencia del gen Q9UMX1, Q9Z0P7
Alias de gen OTTHUMP00000020377; OTTHUMP00000020378; OTTHUMP00000020379; PRO1280; RP11-47A8.1; Su(fu); Sufu; SUFU negative regulator of hedgehog signaling; SUFUH; SUFUXL; suppressor of fused homolog; suppressor of fused homolog (Drosophila); UNQ650/PRO1280
Símbolos de los genes SUFU
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide conjugated to KLH derived from within residues 450 to the C-terminus of Human Suppressor of Fused.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 24069, 51684
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.