Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudán III
Código de producto. p-7024111
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11493877 25 g 25 g
11403887 100 g 100 g
11413887 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11493877
Marca: Thermo Scientific Chemicals A18318.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 85-86-9 | C22H16N4O | 352.397 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-86-9
Fórmula molecular C22H16N4O
Peso molecular (g/mol) 352.397
Número MDL MFCD00003905
Clave InChI HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo C.I. 26100; Solvent Red 23
PubChem CID 6789251
Nombre IUPAC 1-[(4-fenildiazenilfenilo)hidrazinilideno]naftaleno-2-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sudan III
Punto de fusión ∼200°C (decomposition)
Beilstein 931185
Índice Merck 14,8884
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.4
Cantidad 25 g