Learn More
Sudán II-(naftilo-d6), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Descripción
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Especificaciones
Forma física | Cristalino |
CAS | 1014689-15-6 |
Fórmula molecular | C18D6H10N2O |
Número MDL | MFCD19704810 |
Peso molecular (g/mol) | 282.37 |
Grado | Estándar analítico |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 10 mg |
Para utilizar con (aplicación) | COLORANTES Y ADITIVOS ALIMENTARIOS |