Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudán negro B
Código de producto. p-7042363
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
Código de producto. 15484669
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62268.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Tinción histoquímica para cromosomas
Histochemical stain for chromosomesSudan Black B is used as a biological stain for lipids. It is a basic black dye utilized in staining triglycerides and lipids off some lipoproteins. Further, it is used in the fingerprint enhancement as well as for detecting fats. In addition to this, it is used in the study of hematological disorders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Tinción histoquímica para cromosomas. Se utiliza negro Sudán B como tinción biológica para lípidos. Es un colorante negro básico utilizado en la tinción de triglicéridos y lípidos de algunas lipoproteínas. Además, se utiliza en la mejora de la huella dactilar, así como para la detección de grasas. También se utiliza en el estudio de los trastornos hematológicos.
Solubilidad
Soluble en aceites, grasas, petrolato caliente, parafina, fenol, etanol, acetona, benceno, tolueno e hidrocarburo. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4197-25-5
Fórmula molecular C29H24N6
Peso molecular (g/mol) 456.553
Número MDL MFCD00006919
Clave InChI YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo C.I. 26150; Solvent Black 3
PubChem CID 61336
Nombre IUPAC (2,2-dimetil-1,3-dihidroperimidina-6-il)-(4-fenildiazenilnaftaleno-1-il)diazeno
SMILES CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sudan Black B
Punto de fusión 118°C to 126°C
Beilstein 723248
Índice Merck 14,8885
Información de solubilidad Soluble in oils,fats,warm petrolatum,paraffin,phenol,ethanol,acetone,benzene,toluene and hydrocarbon. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.55
Color Negro a Marrón
Cantidad 10 g
Forma física Polvo