Learn More
Erlab Rejilla de protección contra la aspiración
Para evitar la succión de objetos y, por lo tanto, ofrecer el mejor confort de trabajo, ERLAB ofrece esta rejilla de protección contra la succión como equipo estándar.
Marca:  Erlab NORT000384
Código de producto. 17786594
  • 19.05€ / cada uno
Descripción
  • Rejilla colocada a la entrada del conducto de extracción para evitar la aspiración de trapos, toallitas o cualquier material ligero por parte del ventilador.