Learn More
Hirschmann™ Tubo de succión con recirculación
Código de producto. 11602229
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
310 mm
400 mm
2000 mm
5000 mm
Incluye:
Con recirculación
Sin o con recirculación
Sin recirculación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Incluye unitSize
11602229 5000 mm Con recirculación cada uno
11642239 2000 mm Con recirculación cada uno
10636331 310 mm Con recirculación cada uno
10563281 310 mm Sin o con recirculación cada uno
10573281 400 mm Sin recirculación cada uno
10369910 400 mm Con recirculación cada uno
6 options
Código de producto. 11602229
Marca: Hirschmann™ 9314007
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubo de succión acoplado por untornillo fijado de forma segura al dispositivo de manipulación de líquidos Hirschmann™. Un tubo de succión más largo para el depósito de medios colocado de forma remota.
  • Acoplado por tornillo
  • Conectado de forma segura al instrumento
Especificaciones
Tipo de producto Suction Hose
Para utilizar con (equipo) Ceramus, Solaris
Incluye Con recirculación
Longitud (métrico) 5000 mm