Learn More
Hirschmann™ Tubo de succión con recirculación
Descripción
- Acoplado por tornillo
- Conectado de forma segura al instrumento
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Suction Hose |
| Material | FEP |
| Para utilizar con (equipo) | Ceramus Classic |
| Incluye | Sin o con recirculación |
| Longitud (métrico) | 310 mm |