Learn More
Hirschmann™ Tubo de succión con recirculación
Código de producto. 10369910
Click to view available options
Longitud (métrico):
310 mm
400 mm
2000 mm
5000 mm
Incluye:
Con recirculación
Sin o con recirculación
Sin recirculación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10369910
Marca: Hirschmann™ 9315007
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubo de succión acoplado por untornillo fijado de forma segura al dispositivo de manipulación de líquidos Hirschmann™. Un tubo de succión más largo para el depósito de medios colocado de forma remota.
  • Acoplado por tornillo
  • Conectado de forma segura al instrumento
Especificaciones
Tipo de producto Manguera de succión
Material FEP
Para utilizar con (equipo) Ceramus Classic
Incluye Con recirculación
Longitud (métrico) 400 mm