Learn More
Sucrose, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Código de producto. 15548244 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15548244 1 kg Frasco de polietileno cada uno
1 options
Código de producto. 15548244 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 409704
Reactivos de alta pureza probados para su uso en aplicaciones biotecnológicas, como la electroforesis y la cromatografía líquida
    Para aplicaciones de centrifugación de gradiente de densidad y biología molecular
CAS 57-50-1
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00006626
Clave InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Sinónimo sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sucrose
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 1 kg
Gravedad específica 1L = 1.59kg
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Grado Biorreactivo ultrapuro