missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Sacarosa, ultrapura, 99 %

Código de producto. p-7042904
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15496289 100 g 100 g
15406299 500 g 500 g
15416299 1 kg 1 Kg
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15496289

Marca: Thermo Scientific Chemicals J64270.22

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Edge
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342.30 g/mol

Sucrose is used to prepare density gradients for cell/organelle separation. In addition, sucrose can be used as a supplement in plant, insect, and bacterial culture media. It can also be used in various enzymatic assays. Sucrose is used in molecular biology for the preparation of density gradients.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La sacarosa se utiliza para preparar gradientes de densidad empleados en la separación de células/orgánulos. Además, la sacarosa puede usarse como suplemento en medios de cultivo de plantas, insectos y bacterias. También se puede utilizar en diferentes ensayos enzimáticos. La sacarosa se emplea en biología molecular para la preparación de gradientes de densidad.

Solubilidad
Soluble en agua (1970g/L).

Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 57-50-1
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00006626
Clave InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Sinónimo sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sucrose
Punto de fusión 185°C to 187°C
Color Blanco
Densidad 1.58
Notas de grado de pureza Ultrapure
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 90825
Índice Merck 14,8881
Información de solubilidad Soluble in water(1970g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Porcentaje de pureza 99%
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.