Learn More
Thermo Scientific Chemicals Palmitato de sacarosa, 90 %
Código de producto. p-7043259
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
500 g
15458059 50 g 50 g
15468059 250 g 250 g
15478059 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 15458059
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66627.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26446-38-8 | C28H52O12
Sucrose palmitate is used as food emulsifier. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el palmitato de sacarosa se utiliza como emulsionante alimentario. Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en DMSO, DMF, etanol y agua
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26446-38-8
Fórmula molecular C28H52O12
Número MDL MFCD00047545
Sinónimo beta-D-Fructofuranosyl-alpha-D-glucopyranoside monohexadecanoate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sucrose palmitate
Color Blanco
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Soluble in DMSO, DMF, ethanol and water
Formula Weight (peso de la fórmula) 508.72
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sucrose palmitate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sucrose palmitate