Learn More
Colorante de carga de gel de sacarosa para geles de ADN, 5X (contiene un 40 % de sacarosa/mol. mol.), Fisher Bioreagents
Descripción
Este tinte contiene sacarosa en lugar de glicerol. Añada el colorante a las muestras de ADN antes de la electroforesis en geles de agarosa.
Especificaciones
Especificaciones
| Absorbancia | 0.30 to 0.45 AU at 252nm, 0.47 to 0.62 AU, 0.48 to 0.65 AU |
| Nombre del producto químico o material | Sucrose Gel-Loading Dye for DNA Gels |
| Nombre de nota | 5X, Contains 40% Sucrose |
| CAS | 57-50-1, 7732-18-5 |
| Grado | Electroforesis |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Color | Morado |
| Cantidad | 5 mL |
| Forma física | Líquido |