Learn More
Estándar de Brix, 60 %, en conformidad con el ICUMSA
Código de producto. p-8014532 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Concentración:
50%
60% Sucrose
Tamaño de la unidad:
15 ML
15 ml
Código de producto. 12653166
Marca: Reagecon BS50
Estabilizada para tener una vida útil extendida de 12 semanas. Reagecon™ El estándar de Brix, 60 %, en conformidad con el ICUMSA, es un estándar de índice de refracción de sacarosa listo para usar en un cómodo frasco gotero para su uso con todo tipo de refractómetros. Los resultados de las pruebas están acreditados según la norma ISO 17025 y se fabrican de acuerdo con la Guía 34 de la ISO.
Esta solución patrón de sacarosa contiene ingredientes crudos de alta pureza, se puede utilizar con cualquier marca de refractómetro, está estabilizada para tener una vida útil extendida de 12 semanas y se fabrica de acuerdo con las directrices del ICUMSA.
  • Preparado gravimétricamente sobre una base de peso/peso: Tanto el soluto (sacarosa) como el disolvente (agua) se pesan sobre una balanza calibrada utilizando pesos trazables OIML.
  • El certificado de calibración de balanza se emite de conformidad con la norma ISO 17025 para la calibración de máquinas de pesaje no automáticas (INAB Ref.: 265C)
  • El valor Brix se verifica utilizando un refractómetro calibrado y controlado por temperatura de alto rendimiento utilizando estándares Brix acreditados por la guía ISO 34 de alta pureza.
Especificaciones
Concentración 50%
Cantidad 15 mL