Descripción
Esta solución patrón de sacarosa contiene ingredientes crudos de alta pureza, se puede utilizar con cualquier marca de refractómetro, está estabilizada para tener una vida útil extendida de 12 semanas y se fabrica de acuerdo con las directrices del ICUMSA.
- Preparado gravimétricamente sobre una base de peso/peso: Tanto el soluto (sacarosa) como el disolvente (agua) se pesan sobre una balanza calibrada utilizando pesos trazables OIML.
- El certificado de calibración de balanza se emite de conformidad con la norma ISO 17025 para la calibración de máquinas de pesaje no automáticas (INAB Ref.: 265C)
- El valor Brix se verifica utilizando un refractómetro calibrado y controlado por temperatura de alto rendimiento utilizando estándares Brix acreditados por la guía ISO 34 de alta pureza.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sucrose |
| Descripción | Meets ICUMSA guidelines, Accredited to ISO 17025, In accordance with ISO Guide 34 |
| Envase | Recipiente cuentagotas |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 60% Sucrose |
| Para utilizar con (equipo) | Todas las marcas de refractómetros |
| Solubilidad | Soluble en agua |
| Solvent or Matrix | Water |
| Cantidad | 15 mL |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.3g/mol |