Learn More
Solución estándar Brix de sacarosa, 5 %, Reagecon™
Código de producto. 12673076 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Tamaño de la unidad:
15 ml
12673076 15 mL 15 ml
1 options
Código de producto. 12673076
Marca: Reagecon BS05