Learn More
Sucrose Brix Standard Solution, 40%, Reagecon™
Código de producto. 12633166 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Tamaño de la unidad:
15 ml
12633166 15 mL 15 ml
1 options
Código de producto. 12633166
Marca: Reagecon BS40