Learn More
Estándar (Brix) de sacarosa, 50%, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 13484036 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Tamaño de la unidad:
15 ml
13484036 15 mL 15 ml
1 options
Código de producto. 13484036
Marca: Reagecon BS50S