Learn More
Estándar de sacarosa (Brix), 10.0 %
Click to view available options
Concentración:
12,50 Brix
20,00 Brix
25,00 Brix
30,00 Brix
35 Brix
40,00 Brix
45,00 Brix
50,00 Brix
55 Brix
7,50 Brix
Brix al 10.00
Brix al 15.00
Brix al 5.00
Tamaño de la unidad:
15 ml
Descripción
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
- Estándares de índice de refracción de nivel primario trazables a las normas nacionales.
- Fabricados de acuerdo con los métodos ICUMSA .
- Se suministra en paquetes a prueba de manipulación con 6 semanas de vida útil.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sucrose (35.00 °Brix / 1.39032 RI) Standard |
| Concentración | 35 Brix |
| Certificaciones/conformidad | Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation |
| Cantidad | 15 mL |
Valores nominales citados