Learn More
Estándar Brix/RI de sacarosa, con certificación UKAS ISO 17025/ISO 17034, estándar de sacarosa (11,20 °Brix/1,34968 RI), 15 ml, Paragon Scientific™
Código de producto. 16010410
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Unit Size:
15 ml
Product Code. Cantidad unitSize
16010410 15 mL 15 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16010410
Brand: Paragon Scientific SS112
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Los estándares de Paragon ISO 17025 e ISO 17034 certificado por Brix son para la calibración y verificación de todo tipo de refractómetros, como instrumentos portátiles, Abbe y digitales de alta precisión. Se utiliza normalmente en las industrias de alimentos y bebidas y farmacéuticas.
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • Estándares de índice de refracción de nivel primario trazables a las normas nacionales.
  • Fabricados de acuerdo con los métodos ICUMSA .
  • Se suministra en paquetes a prueba de manipulación con 6 semanas de vida útil.
Specifications
Cantidad 15 mL
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.