Learn More
Anhídrido succínico, 99 %, Thermo Fisher Scientific
Código de producto. p-3737402 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
5 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10744353 5 g Frasco de vidrio 5 g
10639803 50 g Frasco de plástico 50 g
10786874 250 g Frasco de plástico 250 g
10417000 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11906171 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
5 options
Código de producto. 10744353
Marca: Thermo Scientific Acros 158760050
Solicitar formato a granel o personalizado
Anhídrido succínico, 99 %, C4H4O3, número de CAS-108-30-5, 2,5-dicetotetrahidrofurano, 2,5-furandiona, dihidro, anhídrido butanodioico, dihidro-2,5-furandiona, dihidrofurano-2,5-diona, sa de ácido rikínico, anhídrido ácido succinico, anhídrido succinico, anhídrido de succinilo, óxido de succinilo, 1 kg, 17,407, 261,0 °C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-30-5
Fórmula molecular C4H4O3
Peso molecular (g/mol) 100.07
Número MDL MFCD00005525
Clave InChI RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo succinic anhydride, dihydrofuran-2,5-dione, succinic acid anhydride, succinyl oxide, 2,5-diketotetrahydrofuran, dihydro-2,5-furandione, butanedioic anhydride, 2,5-furandione, dihydro, succinyl anhydride, rikacid sa
PubChem CID 7922
ChEBI CHEBI:36595
Nombre IUPAC oxolano-2,5-diona
SMILES O=C1CCC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinic anhydride
Punto de fusión 116.0°C to 120.0°C
Punto de ebullición 261.0°C
Cantidad 5 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Viscosidad 3 mPa.s (125°C)
Beilstein 17,407
Fieser 04,468
Índice Merck 15,9
Información de solubilidad Solubility in water: 62g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform,carbon tetrachloride and,alcohol,slightly soluble in ether,20g/L benzene (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.07
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Succinic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.