Learn More
Ácido succínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-194112 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250g
500g
1kg
2,5 kg
10kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 Kg
2.50 Kg
250 GR
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10003753 250g Frasco de plástico 250 GR
10407000 500g Frasco de plástico 500 g
10144243 1kg Frasco de plástico 1 KG
10573131 2,5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
11985031 10kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10003753 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158742500
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 110-15-6 | C4H6O4 | 118.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-15-6
Fórmula molecular C4H6O4
Peso molecular (g/mol) 118.09
Número MDL MFCD00002789
Clave InChI KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Nombre IUPAC ácido butanodióico
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión De 185,0 °C a 190,0 °C
Punto de ebullición 235,0 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal HO2CCH2CH2CO2H
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 80 g/l (20 °C). Otras solubilidades: 1 kg/l de agua hirviendo, 1 g/18,5 ml de alcohol - 1 g/6,3 ml de metanol, 1 g/36 ml de acetona - 1 g/20 ml de glicerol, prácticamente insoluble en éter de petróleo, benceno, disulfuro de carbono y tetracloruro de carbono
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.09
Porcentaje de pureza 99%
Cantidad 250g
Temperatura de inflamación 206 °C
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Succinic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1