Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Suberic acid |
| Nombre de nota | 99% |
| Punto de fusión | 141°C to 144°C |
| Color | Blanco a crema |
| Punto de ebullición | 230°C (15.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 203°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | HO2C(CH2)6CO2H |
| Show More |
Safety and Handling
- Suberic acid