Learn More
Sampling Systems™ Sub Sampler
Código de producto. 15819361 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15819361
Marca: Sampling Systems™ 5073A1000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sub Sampler Sampling Systems™ es ideal para líquidos como agua, aceites, lodos y mucho más.
  • Las piezas de contacto están hechas de latón supresor de chispas
  • El frasco se puede extraer fácilmente con un sistema clic patentado
Especificaciones
Material Latón niquelado
Incluye Frasco de vidrio extraíble
Capacidad (métrico) 1000 mL
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de líquidos
Diámetro (métrico) 125 mm
Altura (métrico) 300 mm