Learn More
Cole Parmer Sub-Micro Quartz Cuvette, 10 uL, 15 mm Window Height; Each
Marca:  Cole Parmer 83301-25
Sub-Micro Quartz Cuvette, 10 uL, 15 mm Window Height; Each
Código de producto. 16498715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1595.00€
    1553.04€ / cada uno
    Ahorro 41.96€
    2% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-03-2026