Learn More
Grant Instruments™ Baño de agua SUB Aqua Pro
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 L
18 L
2 L
26 L
34 L
5 L
5 y 12 L
Modelo:
SAP12
SAP18
SAP2
SAP26
SAP2s
SAP34
SAP5
SAPD
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Incluye tapa transparente antigoteo para mejorar el rendimiento, reducir la evaporación y aumentar la conservación de energía. El baño de agua Grant Instruments™ SUB Aqua Pro proporciona una pantalla LED de visualización nítida y amplio ángulo de visión para una garantía instantánea del estado del baño.
- Funcionamiento ambiente de + 5 a 99 °C
- Tecnología Set and Forget™: calentamiento rápido, control exacto de temperatura
- Estabilidad: ± 0,2 °C
- Resolución de ajuste de 0,1 °C.
- Alarma de exceso de temperatura ajustable: protege las muestras del sobrecalentamiento
- Protección avanzada para arranque en seco y funcionamiento en seco
- Adecuado para usar con microesferas de transferencia de calor (Excepto los modelos SAP2 y SAP2S)
- Grifo de drenaje y tapa transparente incluidos
- Temporizador y preajustes
- 120Modelos disponibles V & 230 V
- Garantía de 3 año
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 y 12 L |
| Intervalo de temperatura | Ambiente +5° a 99°C |
| Capacidad calorífica | 1150 W (230 y120V) |
| Modelo | SAPD |
| Preconfiguración de temperatura | 3 |
| Resolución de temperatura | ±0.1°C |
| Estabilidad de la temperatura | ±0.2°C |
| Garantía | 3 años |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 380 x 545 x 225 mm |
| Longitud (métrico) | 380 mm |
| Mostrar más |