Learn More
Grant Instruments™ Baño de agua SUB Aqua Pro
Código de producto. 15137025
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 L
18 L
2 L
26 L
34 L
5 L
5 y 12 L
Modelo:
SAP12
SAP18
SAP2
SAP26
SAP2s
SAP34
SAP5
SAPD
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo unitSize
15137025 2 L SAP2s cada uno
15157025 12 L SAP12 cada uno
15187025 18 L SAP18 cada uno
15127025 2 L SAP2 1 PCS
15177025 26 L SAP26 cada uno
15147025 5 L SAP5 cada uno
15167025 34 L SAP34 cada uno
15197025 5 y 12 L SAPD cada uno
8 options
Código de producto. 15137025
Marca: Grant Instruments™ SAP2S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye tapa transparente antigoteo para mejorar el rendimiento, reducir la evaporación y aumentar la conservación de energía. El baño de agua Grant Instruments™ SUB Aqua Pro proporciona una pantalla LED de visualización nítida y amplio ángulo de visión para una garantía instantánea del estado del baño.
Incluye tapa transparente antigoteo para mejorar el rendimiento, reducir la evaporación y aumentar la conservación de energía. El baño de agua Grant Instruments™ SUB Aqua Pro proporciona una pantalla LED de visualización nítida y amplio ángulo de visión para una garantía instantánea del estado del baño.
  • Estabilidad de temperatura de ± 0,2 ºC
  • Intervalo de temperatura de + 5 a 99 °C
  • Tecnología Unique Set and Forget™ Tecnología moderna para un calentamiento rápido y una excelente precisión de temperatura
  • Los baños tienen alarmas sonoras y visuales claras y protección avanzada de arranque en seco y funcionamiento en seco, lo que evita daños si se encienden accidentalmente sin agua o el baño se seca. Simplemente llene y reinicie
  • Calibración de 2 puntos definida por el usuario que garantiza una precisión óptima para configuraciones de prueba exigentes
  • Pantalla LED con resolución de 0,1° C, bloqueo del panel frontal para evitar cambios de temperatura no intencionados
  • Tres preajustes de temperatura programables, temporizador de cuenta atrás de 1 a 999 min con zumbador sonoro para un tiempo de reacción preciso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Baño de agua
Capacidad (métrico) 2 L
Certificaciones/conformidad DIN 12876-3
Intervalo de temperatura Ambiente +5° a 99°C
Para utilizar con (aplicación) Preparación de muestras, muestras QA/QC, calentamiento de muestras
Capacidad calorífica 350 W (230 Y 120V)
Incluye Grifo de desagüe, bandeja y tapa
Modelo SAP2s
Preconfiguración de temperatura Tres
Estabilidad de la temperatura ±0.2°C
Garantía 3 años
Anchura (métrico) 335 mm
Anchura (métrico) interior 289 mm
Altura (métrico) 260 mm
Fondo (métrico) 215 mm
Fondo interior (métrico) 139 mm
Peso con embalaje (métrico) 4 kg
Tensión 120/230 V
Vataje 0,35 kW
Frecuencia 50/60 Hz