missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SU9516, MedChemExpress

Código de producto. 16473567
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16473567 50 mg 50 miligramos
16457548 10 mg 10 miligramos
16420028 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16473567 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18629

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SU9516 is a potent CDK2 inhibitor, with an IC50 of 22 nM, and also shows inhibitory effects on CDK1 and CDK4, with IC50s of 40, 200 nM, respectively.

SU9516 is a potent CDK2 inhibitor, with an IC50 of 22 nM, and also shows inhibitory effects on CDK1 and CDK4, with IC50s of 40, 200 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SU9516
CAS 377090-84-1
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H11N3O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (414.51 mM)
SMILES O=C1NC2=C(C=C(OC)C=C2)/C1=C/C3=CN=CN3
Peso molecular (g/mol) 241.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.25
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.