Learn More
SU9516, MedChemExpress
Código de producto. 16457548
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16457548 10 mg 10 miligramos
16473567 50 mg 50 miligramos
16420028 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16457548
Marca: Medchem Express HY18629
MedChemExpress SU9516 is a potent CDK2 inhibitor, with an IC50 of 22 nM, and also shows inhibitory effects on CDK1 and CDK4, with IC50s of 40, 200 nM, respectively.
SU9516 is a potent CDK2 inhibitor, with an IC50 of 22 nM, and also shows inhibitory effects on CDK1 and CDK4, with IC50s of 40, 200 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SU9516
CAS 377090-84-1
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H11N3O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (414.51 mM)
SMILES O=C1NC2=C(C=C(OC)C=C2)/C1=C/C3=CN=CN3
Peso molecular (g/mol) 241.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.25
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease