missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies SU5416
Descripción
- SU5416 is a tyrosine kinase inhibitor best known as an ATP-competitive inhibitor of the kinase insert domain (KDR/VEGFR2/FLK1)
- In addition to inhibiting KDR (IC50 = 1 μM), SU5416 also inhibits PDGFR (IC50 = 20 μM), KIT (IC50 = 30 nM), RET (IC50 = 170 nM), FLT-3 (IC50 = 160 nM), ABL (IC50 = 11 μM), and ALK (IC50 = 1.2 μM)
- SU5416 does not inhibit EGFR or FGFR tyrosine kinases (IC50 > 100 μM; Fong et al.; Litz; Mologni et al.)
- Prevents angiogenesis, thereby inhibiting tumor growth, catalysis and vascularization for a variety of cancers (Litz; Fong et al.)
- Inhibits RET-mediated transformation of NIH-3T3 mouse fibroblasts and Ba/F3 mouse pro-B cells (Mologni et al.)
- Causes pulmonary hypertension in SuHx rat model of pulmonary arterial hypertension, when combined with hypoxia (de Raaf et al.; Mizuno et al.)
- Inhibits TGFβ1 activation and delays wound healing in rats (Haroon et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 204005-46-9 |
| Sinónimo | NSC 696819; Semaxinib; Sugen 5416; VEGFR 2 Kinase Inhibitor |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C15H14N2O |
| Pureza | ≥98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?