missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SU 5402, MedChemExpress

Código de producto. 16476667
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16476667 5 mg 5 miligramos
16493948 10 mg 10 miligramos
16484966 100 mg 100 miligramos
16450307 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16476667

Marca: Medchem Express HY10407

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SU 5402 is a potent multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor with IC50 of 20 nM, 30 nM, and 510 nM for VEGFR2, FGFR1, and PDGFRβ, respectively.

SU 5402 is a potent multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor with IC50 of 20 nM, 30 nM, and 510 nM for VEGFR2, FGFR1, and PDGFRβ, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SU 5402
Forma física Solid
CAS 215543-92-3
Color Marrón
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16N2O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (101.24 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(CCC1=C(NC=C1C)/C=C2C(NC3=C\2C=CC=C3)=O)O
Peso molecular (g/mol) 296.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.32
Porcentaje de pureza 96.71%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.