Learn More
Cole-Parmer™ 2 plataformas del sistema de niveles Stuart™
Código de producto. 10227674
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Plataforma
Descripción:
para agitador basculante grande
para agitador basculante pequeño
para agitador orbital grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Descripción unitSize
10227674 Plataforma para agitador basculante pequeño cada uno
10195704 Plataforma para agitador basculante grande cada uno
12974025 Plataforma para agitador orbital grande cada uno
3 options
Código de producto. 10227674
Marca: Cole-Parmer™ 5170093
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Triplica el espacio disponible para muestras. El sistema de niveles para escala de laboratorio Bibby Scientific™ Stuart™ se puede instalar en segundos sin necesidad de herramientas. Cada nivel se mantiene fijo mediante imanes.
El sistema de niveles se puede instalar en segundos sin necesidad de herramientas. Triplica el espacio disponible para muestras.
  • Cada nivel se mantiene fijo mediante imanes.
  • Incluye 2 plataformas y 8 barras.
Especificaciones
Tipo de producto Plataforma
Material metálica
Longitud de la plataforma (imperial) 9.3 in.
Longitud de la plataforma (métrico) 235 mm
Anchura de la plataforma (imperial) 9,3 in
Anchura de la plataforma (métrico) 235 mm
Descripción para agitador basculante pequeño
Para utilizar con (equipo) 3D Gyratory Rocker SSM3, See-Saw Rocker SSM4,
Incluye 2 bandejas de plataformas, 8 barras